Learn More
Ácido L-Treónico Sal de Calcio, TRC
Código de producto. 30135167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135167 100 g 100 g
30008538 5 g 5 g
30010050 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT404990100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70753-61-6
Fórmula molecular 2 C4 H7 O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 310.269
Sinónimo Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), (2R,3S)-, Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), [R-(R*,S*)]-, Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, Calcium L-threonate
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S)-2,3,4-trihidroxibutanoato
SMILES [Ca+2].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium L-Threonate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.021