Learn More
L-treo-fenilserina, TRC
Código de producto. 30423663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423663 500 mg 500 miligramos
30409580 250 mg -
30410160 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336833500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6254-48-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo (betaR)-beta-Hydroxy-L-phenylalanine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-threo-3-Phenylserine, L-threo-beta-Phenylserine, threo-beta-Hydroxy-L-phenylalanine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES N[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-threo-Phenylserine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)/t7-,8+/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739