Learn More
L-treo-Hex-2-ácido 1,4-Lactona, TRC
Código de producto. 30008045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008045 50 mg 50 miligramos
17978214 25 mg 25 miligramos
17909064 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29483050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66757-69-5
Fórmula molecular C6 H6 O7
Peso molecular (g/mol) 190.11
Sinónimo L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone (9CI), (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetic Acid
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furano-2-il]-2-ácido hidroxiacético
SMILES O[C@H]([C@H]1OC(=O)C(=C1O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O7/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11/h3-4,7-9H,(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0114
Porcentaje de pureza >95%