Learn More
Sal tripotásica del ácido L-treo-hex-2-enárico 1,4-lactona dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone Dihydrate Tripotassium Salt |
| CAS | 66757-70-8 |
| Fórmula molecular | C6H3K3O10S . 2(H2O) |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O10S.3K.2H2O/c7-1-3(2(8)5(9)10)15-6(11)4(1)16-17(12,13)14;;;;;/h2-3,7-8H,(H,9,10)(H,12,13,14);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t2-,3+;;;;;/m1...../s1 |
| SMILES | [H][C@]1(C(O[K])=C(OS(=O)(O[K])=O)C(O1)=O)[C@@H](O)C(O[K])=O.O.O |
| Nombre IUPAC | (R)-2-hidroxi-2-((R)-3-óxido-5-oxo-4-(sulfonatooxi)-2,5-dihidrofuran-2-il)acetato de potasio dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 420.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.88 |