Learn More
Ácido L-(-)-treo-3-hidroxiaspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid |
| CAS | 7298-99-9 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2-amino-3-hidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.102 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.032 |