Learn More
L-treo-(+)-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, TRC
Código de producto. 30324233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324233 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30324233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6226851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(4-Nitrophenyl)Propane-1,3-Diol
CAS 2964-48-9
Fórmula molecular C9 H12 N2 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1S,2S)-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [S-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, L-threo-(+)- (8CI), (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (2S,3S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, Dextramine, L-(+)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, L-threo-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, NSC 12466, Threomine, threo-(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (L)-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 212.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0797