Learn More
L-treitol-1,4-ditosilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Threitol-1,4-ditosylate |
| CAS | 57495-46-2 |
| Fórmula molecular | C18H22O8S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (-)-1,4-Ditosylthreitol, (S,S)-1,4-Di-O-tosylthreitol, 1,4-Bis(4-toluenesulfonyl)-L-threitol, S-(R*,R*)]-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Bis(4-methylbenzenesulfonate), (2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol','1,4-bis(4-methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O8S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)27(21,22)25-11-17(19)18(20)12-26-28(23,24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-20H,11-12H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)[C@H](O)COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [(2R,3R)-2,3-dihidroxi-4-(4-metilfenil)sulfoniloxibutilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 430.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.0756 |