Learn More
L-Tioprolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Thioproline |
| CAS | 34592-47-7 |
| Fórmula molecular | C4H7NO2S |
| Sinónimo | (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L- 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (4R)-1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (4R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L-4-Thiazolidinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CSCN1 |
| Nombre IUPAC | ácido (4R)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.17 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0197 |
| Mostrar más |