Learn More
Ácido L(-)-tiazolidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791545 10 g Frasco de vidrio 10 g
10143570 25 g Frasco de vidrio 25 g
10224760 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10791545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138640100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34592-47-7
Fórmula molecular C4H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 133.16
Número MDL MFCD00005212
Clave InChI DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
Nombre IUPAC ácido (4R)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES C1C(NCS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 203°C
Color Rosa a blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 09, 9040
Condición de rotación específica −101° (20°C c=1,1N HCl)
Rotación específica -101
Información de solubilidad Solubility in water: 28.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 1n hcl,practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.