Learn More
Ácido L-tiazolidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497277 10 g 10 g
11407287 50 g 50 g
11417287 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15033.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34592-47-7
Fórmula molecular C4H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 133.165
Número MDL MFCD00005212
Clave InChI DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
Nombre IUPAC ácido (4R)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES C1C(NCS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 192°C to 200°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 81065
Índice Merck 14,9445
Rotación óptica −141° (c=1.3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 98%