Learn More
L-Teanina, TRC
Código de producto. 30132595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132595 2.5 g 2.50 g
30007808 250 mg 250 miligramos
30003851 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3405002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3081-61-6
Fórmula molecular C7 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo L-Glutamine, N-ethyl-, Glutamine, N-ethyl-, L- (6CI,7CI,8CI), L-Theanine, N-Ethyl-L-glutamine, NSC 21308, Nγ-Ethyl-L-glutamine, Suntheanine, Theanin, Theanine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(etilamin)-5-oxopentanoico
SMILES CCNC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Theanine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1004
Porcentaje de pureza >95%