Learn More
L-teanina-d5 (N-etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Theanine-d5 (N-ethyl-d5) |
| CAS | 1217451-85-8 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H9 N2 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | (2 S)-2-Amino-5-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)pentanoic acid, N-(Ethyl-d5)-L-glutamine, (2 S)-2-Amino-4-(ethyl-d5-carbamoyl)butanoic acid, L-Theanine-d5, L-Theanine-D5 (N-ethyl-D5), (2 S)-2-Amino-5-(ethyl-d5-amino)-5-oxopentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-amino-5-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.228 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.132 g/mol |
| Mostrar más |