Learn More
Ácido L-Tetrahidrofólico-D4 (Mayor) (>70% cuando está envasado), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tetrahydrofolic Acid-d4 (Major) |
| CAS | 1356841-72-9 |
| Fórmula molecular | C19H19D4N7O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid-d4, (-)-L-5,6,7,8-Tetrahydrofolic Acid-d4, THFA-d4, Tetrahydropteroylglutamic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1/i7D2,8D,11D/t8?,11?,12- |
| SMILES | [2H]C1NC2=C(NC1([2H])C([2H])([2H])Nc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)N=C(N)N2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-[[(2-amino-6,7-dideuterio-4-oxo-1,5,7,8-tetrahidropterdina-6-il)-dideuteriometil]amino]benzoil]amino]pentanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 449.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1961 |