Learn More
Ácido L-tetrahidrofólico (> 70% cuando está envasado), TRC
Código de producto. 30426173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426173 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30426173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29351510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tetrahydrofolic Acid
CAS 135-16-0
Fórmula molecular C19 H23 N7 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo L-Glutamic acid','N-[4-[[(2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (ACI), L-Glutamic acid','N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (9CI), Glutamic acid','N-[p-[[(2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-','L- (7CI','8CI), N-[4-[[(2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid (ACI), (-)-L-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, (2S)-2-(4-(((2-Imino-4-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, 5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, L-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, Tetrahydrofolic acid, Tetrahydropteroylglutamic acid, THFA, L-Tetrahydrofolic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N2)N1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 445.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.171