Learn More
L-terc-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-tert-Leucine |
| CAS | 20859-02-3 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | L-2-Amino-3,3-dimethyl-butyric Acid, 3-Methyl-L-valine, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-tert-Butylglycine, (S)-tert-Leucine, L-2-Amino-3,3-dimethylbutyric Acid, L-Pseudoleucine, L-tert-Butylglycine, L-tert-Leucine, NSC 203785, tert-Butyl-L-glycine, tert-L-Leucine, beta-Methyl-L-valine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3,3-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |