Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-terc-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 63038-27-7 |
| Fórmula molecular | C7H16ClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-L-valine Methyl Ester Hydrochloride, L-tert-Butylglycine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoate Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-amino-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |