Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-terc-leucina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15475928 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15475928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59563.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 183°C
CAS 63038-27-7
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Número MDL MFCD00040604
Beilstein 4879785
Sinónimo l-tert-leucine methyl ester hydrochloride, h-tle-ome.hcl, s-methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-methyl-l-valinate hydrochloride, pubchem11076, methyl l-tert-leucinate hydrochloride, l-tert-leucine methyl ester hcl, l-tert-leucine methyl-ester hydrochloride
Clave InChI HRTQWUHFSXVRPY-XZNNNFJINA-N
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 181.66
Cantidad 1 g
PubChem CID 16217630
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Rotación óptica +18° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 97%