Learn More
L-tert-Leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10339260 5 g Frasco de vidrio 5 g
10260903 1 g Frasco de vidrio 1 g
10267353 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10339260 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 297780050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20859-02-3
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064218
Clave InChI NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Sinónimo l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3,3-dimetilbutanoico
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-tert-Leucine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 6.30
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 125.5g/L (20°C).
Condición de rotación específica +6.3° (200°C c=4,6N HCl)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo