Learn More
L-tert-Leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323197 25 g 25 g
11303197 1 g 1 g
11313197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13707.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
L-tert-Leucine is an essential amino acid and makes up one third of our muscle protein. It can be used as a food additive. It is used in the formation of sterols. It is used in the production of cobalt oxazoline palladacycles complex, which acts as a catalyst in the rearrangement of prochiral N-aryl trifluoroacetimidates to allylic amides yielded in significantly higher enantioselectivities with the (S)-(pR)-diasteroisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-tert-leucina es un aminoácido esencial y constituye un tercio de nuestra proteína muscular. Puede usarse como aditivo alimentario. Se utiliza en la formación de esteroles. Se utiliza en la producción del complejo de palladaciclos de oxazolina de cobalto, que actúa como catalizador en el reordenamiento de los trifluoroacetimidiatos proquirales de N-arilo a amidas alílicas que se producen en enantioselectividades significativamente más altas con el (S)-(pR)-diasteroisómero.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido hidroclórico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20859-02-3
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064218
Clave InChI NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Sinónimo l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3,3-dimetilbutanoico
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-tert-Leucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721824
Información de solubilidad Soluble in water and hydrchloric acid.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica +7° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%