Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Stool
Código de producto. 15791496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo del asiento (métrico):
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15791496 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15791496 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8360
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Laboratory low stool in durable Black PU on castors
  • PU low stool on castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Especificaciones
Tipo de producto Low Stool
Color Negro
Fondo del asiento (métrico) 280 mm
Altura del asiento (métrico) 420 to 530 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Anchura del asiento (métrico) 360 mm
Con ruedas giratorias Sí
Material Poliuretano