Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Sit-Stand
Código de producto. 15711506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo del asiento (métrico):
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15711506 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15711506 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8370
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Laboratory Sit-Stand with seat tilt in durable Black PU on Glides
  • PU Sit-Stand on Glides
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Especificaciones
Tipo de producto Sit/Stand Stool
Color Negro
Fondo del asiento (métrico) 280 mm
Altura del asiento (métrico) 590 to 830 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Inclinación del asiento Comes with independent seat tilt as standard
Peso (métrico) 8 kg
Anchura del asiento (métrico) 360 mm
Material Poliuretano