Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Código de producto. 15701506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Ajustable (altura):
590 - 830 mm
Capacidad portante (métrico):
150 kg
Anchura del asiento (métrico):
360 mm
Fondo del asiento (métrico):
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Ajustable (altura) Capacidad portante (métrico) Anchura del asiento (métrico) Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15701506 590 - 830 mm 150 kg 360 mm 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15701506 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8361
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Laboratory high stool in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150kg weight capacity
Especificaciones
Tipo de producto High Stool
Color Negro
Ajustable (altura) 590 - 830 mm
Fondo del asiento (métrico) 280 mm
Altura del asiento (métrico) 420 to 530 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Peso (métrico) 10 kg
Anchura del asiento (métrico) 360 mm
Material Poliuretano