Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
Description
- PU high chair with adjustable foot ring on Glides
- Hard wearing, Easy clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- 5 year guarantee
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 5 suitable
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | High-form Chair |
| Color | Negro |
| Estilo de brazo | None |
| Fondo del asiento (métrico) | 450 mm |
| Tipo de pie | Footring |
| Altura de la parte posterior (métrico) | 410 to 480 mm |
| Altura del asiento (métrico) | 590 to 830 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Anchura de la parte posterior (métrico) | 420 mm |
| Anchura del asiento (métrico) | 490 mm |
| Show More |