Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Código de producto. 15761496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Ajustable (altura):
420 - 530 mm
Capacidad portante (métrico):
150 kg
Anchura del asiento (métrico):
400 mm
Fondo del asiento (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Ajustable (altura) Capacidad portante (métrico) Anchura del asiento (métrico) Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15761496 420 - 530 mm 150 kg 400 mm 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15761496 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8340
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Laboratory low round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low stool on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Especificaciones
Tipo de producto Low Stool
Color Sapphire Blue
Ajustable (altura) 420 - 530 mm
Estilo de brazo None
Fondo del asiento (métrico) 400 mm
Altura del asiento (métrico) 420 to 530 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Anchura del asiento (métrico) 400 mm
Material Vinyl