Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Código de producto. 15771496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo del asiento (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15771496 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15771496 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8341
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Laboratory high round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Especificaciones
Tipo de producto High Stool
Color Sapphire Blue
Estilo de brazo None
Fondo del asiento (métrico) 400 mm
Tipo de pie Footring
Altura del asiento (métrico) 590 to 830 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Anchura del asiento (métrico) 400 mm
Reposapiés Sí
Material Vinyl