Learn More
Techsit™ Silla baja de poliuretano para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. 16513934
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro
Código de producto.
16513934 Color: Negro
1 options
Código de producto. 16513934 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8330/ST
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Silla baja para laboratorio tapizada con poliuretano negro resistente, con asiento reclinable y ruedas.
  • Silla baja con ruedas tapizada con poliuretano. Asiento reclinable
  • Asiento y respaldo tapizados con poliuretano, resistentes y fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Asiento reclinable: función de inclinación hacia adelante para ofrecer soporte al inclinarse hacia adelante.
  • Garantía de 5 años.
  • 150Kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado PU
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento Desk Height
Tapizado PU
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Poliuretano