Learn More
Techsit™ Silla alta de poliuretano para laboratorio. Serie L-Tech
Description
- Silla alta tapizada con poliuretano, con aro reposapiés regulable
- Asiento y respaldo tapizados con poliuretano, resistentes y fácil de limpiar.
- Ruedas de seguridad con freno
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años.
- 150Kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Laboratory Seat |
| Color | Negro |
| Ajustables | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Acabado | PU |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | High Bench Height |
| Show More |