Learn More
Techsit™ Silla baja para laboratorio. Serie L-Tech
Descripción
- Silla baja con ruedas tapizada con vinilo.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Laboratory Seat |
| Color | Azul zafiro |
| Ajustables | Sí |
| Estilo de brazo | Adjustable Arms |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Acabado | Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Mostrar más |