Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie L-Tech
Description
- Silla alta tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable
- Vinilo antimicrobiano negro fácil de limpiar
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Laboratory Seat |
| Color | Azul zafiro |
| Ajustables | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Acabado | Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | High Bench Height |
| Show More |