Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Código de producto. 15721496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15721496 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 15721496 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8311
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Laboratory high chair in Black Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Black Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable Seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Especificaciones
Tipo de producto High-form Chair
Color Negro
Estilo de brazo None
Fondo del asiento (métrico) 450 mm
Altura de la parte posterior (métrico) 490 to 560 mm
Altura del asiento (métrico) 590 to 830 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Peso (métrico) Person up to 150kg
Anchura de la parte posterior (métrico) 410 mm
Anchura del asiento (métrico) 490 mm
Material Vinyl