Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Código de producto. 15731496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo del asiento (métrico):
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo del asiento (métrico) Tamaño de la unidad
15731496 450 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15731496 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8320
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Laboratory low chair in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low chair on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Especificaciones
Tipo de producto Low Chair
Color Sapphire Blue
Estilo de brazo None
Fondo del asiento (métrico) 450 mm
Altura de la parte posterior (métrico) 410 to 480 mm
Altura del asiento (métrico) 420 to 53 mm
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Peso (métrico) Person up to 150kg
Anchura de la parte posterior (métrico) 410 mm
Anchura del asiento (métrico) 490 mm
Material Vinyl