Learn More
Ácido L(+)-tartárico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15730869 1kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15730869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388280010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid
CAS 87-69-4
Punto de fusión De 168,0 °C a 172,0 °C
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación de 210 °C
Pérdida por secado 0,2 % máx. (1 g, 105 °C)
Fórmula molecular C4H6O6
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número MDL MFCD00064207
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1390 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, propanol y glicerol, éter de 4 g/l, insoluble en cloroformo
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Peso molecular (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid