Learn More
Ácido L-(+)-tartárico, granulado, multicompendial, NF, J.T. Baker™
Código de producto. 15538254 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538254 2,5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15538254 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 410505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1182.15€
    881.33€ / 2.5 Kg
    Ahorro 300.82€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-05-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Número MDL MFCD00064207
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Peso molecular (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Grado Multi-Compendial/NF
Cantidad 2,5 kg
Envase Frasco de polietileno
Forma física Granular
Gravedad específica 1 l = 1,76kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid