Learn More
Ácido L+-tartárico, sal disódica, dihidrato, reactivo ACS (cristales), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
10kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10541804 100 g 100 g
10269900 500g 500 g
10083863 2,5 kg 2.50 Kg
13468578 10kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10541804 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424441000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-24-7
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00150035
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Sinónimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH De 7,0 a 9,0 (sol. 5 % a 25 °C)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado Del 15,61 % al 15,71 % (150 °C)
Envase Frasco de plástico
Forma física Agujas o polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (CHOHCOONa)2·2H2O
Información de solubilidad Solubilidad en agua:290 g/l (20 °C).Otras solubilidades: insoluble en disolventes orgánicos
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; sodio;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS