Learn More
L-(+)-ácido tartárico, sal dipotásica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925061 100 g 100 g
11935061 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-19-2
Fórmula molecular C8H14K4O13
Peso molecular (g/mol) 474.58
Número MDL MFCD00013065
Clave InChI DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
PubChem CID 6100505
Nombre IUPAC bis(ácido 2,3-dihidroxibutanedioico) hidrato tetrapotásico
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice Merck 15, 7796
Información de solubilidad Solubilidad en agua:226 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico