Learn More
Sal diamónica del ácido L(+)-tartárico, 99%
Código de producto. 10599063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10599063 1kg Frasco de vidrio 1 Kg
10062710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10512041 250g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10599063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211810010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3164-29-2
Fórmula molecular C4H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00013073
Clave InChI NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinónimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Nombre de nota 0.99
Color Blanco
Densidad 1.6000g/mL
pH De 6,0 a 7,0 (sol. al 5 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2NH4]2
Cantidad 1kg
Índice Merck 09, 591
Condición de rotación específica +32,40 (20,00 °C c=1,84,H2O)
Rotación específica De +31,4° a +33,4° (20 °C, 589 nm) (c=1,84, H2O)
Nombre IUPAC diamina del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Materia insoluble 0,005% máx.
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación