Learn More
Ácido L-(+)-tartárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420274 500 g 500 g
11410274 100 g 100 g
11430274 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13668.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.18€
    45.65€ / 500 g
    Ahorro 9.53€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
L-(+)-Tartaric acid is widely utilized in pharmaceutical industries. It is used in soft drinks, confectionaries, food products, gelatin desserts and as a buffering agent. It forms a compound, TiCl2(O-i-Pr)2 with Diels-Alder catalyst and acta as a chelate agent in metal industries. Owing to its efficient chelating property towards metal ions, it is used in farming and metal industries for complexing micronutrients and for cleaning metal surfaces, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-(+)-tartárico se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica. Se utiliza en refrescos, dulces, productos alimentarios, gelatinas y como agente amortiguador. Forma un compuesto, TiCl2(o-i-PR)2 con el catalizador Diels-Alder y actúa como agente quelante en la industria metalúrgica. Debido a su eficiente propiedad quelante hacia los iones metálicos, se utiliza en la agricultura y en la industria metalúrgica en complejos de micronutrientes y para la limpieza de superficies metálicas, respectivamente.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, #NAME?, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Tartaric acid
pH 2.1
Punto de fusión 168°C to 170°C
Densidad 1.76
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Rotación óptica +12.4° (c=20 in Water)
Beilstein 1725147
Índice Merck 149070
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid