Learn More
L-sorbosona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Sorbosone |
| CAS | 49865-02-3 |
| Fórmula molecular | C6H10O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-xylo-Hexos-2-ulose, (2S,3S,4S,5S)-2,3,4-Trihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-carbaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0477 |