Learn More
L-Sorbose, TRC
Código de producto. 17969264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17969264 250 g 250 g
17947724 50 g 50 g
17937724 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS676875250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-79-6
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Sorbose
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634