Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Sorbose |
| CAS | 87-79-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose |
| Clave InChI | BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.156 |
| Mostrar más |