Learn More
L(-)-Sorbosa, 98 %
Código de producto. 10270943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10270943 250 g Frasco de plástico 250 g
10441841 100 g Frasco de plástico 100 g
10165303 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10270943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225962500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-79-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-79-6
Número MDL MFCD00151097
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Sinónimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Sorbose
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 158°C to 160°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,8852
Condición de rotación específica - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Rotación específica -43
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos