Learn More
L-(-)-sorbosa, ≥ 98 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436352 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436352 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11436352 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293990
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS 87-79-6
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Sinónimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Sorbose
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco a amarillo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino