Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de L
Código de producto. 15752125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500
7500
Tipo de producto:
Espátula
Producto de inoculación
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 7500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15752125 500 Espátula paquete de 500
15732125 7500 Espátula paquete de 7500
15742125 500 Producto de inoculación paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15752125 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor E4
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Presenta bordes lisos que evitan rasgar y mellar el agar.
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Ideal para el recuento de bacterias.
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Color Azul
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm
Envase Sobre Microseal
Cantidad 500
Tamaño (métrico) 180 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Tipo de producto Espátula
Esterilidad Fabricación aséptica