Learn More
Wheaton™ Espátula en forma de L
Descripción
- Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
- Con forma de L
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen | 10 μL |
| Longitud (métrico) | 172 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Verde |
| Cantidad | 6000 |
| Tipo de empaquetado | Envasado en bolsa separable |
| Calibrado | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |