Learn More
Microspec™ Esparcidor en forma de L
Código de producto. 17845788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17845788 250 paquete de 250
17875588 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17845788 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor E7G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.25€
    29.65€ / paquete de 250
    Ahorro 7.60€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Esparcidores de inoculación estériles en forma de L
  • Espátulas en forma de L
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Bolsa
  • EtO estéril
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase Envuelto individualmente en Microseal Bolsa
Cantidad 250
Tamaño (imperial) 1,5 x 16,1 in.
Tamaño (métrico) 39 x 410 mm
Material Plástico
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril