Learn More
Kartell Asas bacteriológicas en forma de L
Código de producto. 18037741
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
146 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
18037741 146 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 18037741 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0264700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    265.68€ / paquete de 1000
    Ahorro 17.32€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Esparcidores de poliestireno estériles desechables en forma de L para bacteriología con 100 unidades especiales° Pesca para un uso más fácil.
  • Especialmente prácticas para dispersar líquidos por las placas de cultivo de agar
  • Disponible envuelto individualmente
  • Diseñado para ser utilizado para transferir y esparcir el inóculo de una muestra clínica y/o un aislado de cultivo en un medio de cultivo (egagar o caldo) para su posterior procesamiento y/o prueba de diagnóstico in vitro.
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 1,28 in
Longitud de la hoja (métrico) 32.5 mm
Anchura de la hoja (imperial) 0,197 in
Anchura (métrico) de la hoja 5 mm
Longitud del mango (imperial) 5,75 in
Longitud del mango (métrico) 146 mm
Color Blanco
Tipo de producto Espátula para células
Esterilidad Estéril
Material Poliestireno