Learn More
L-Serine, TRC
Código de producto. 17958304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958304 25 g 25 g
17957924 1 g 1 g
17958994 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27099525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 105.09
Sinónimo Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-α-Amino-β-hydroxypropionic acid, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, β-Hydroxy-L-alanine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0426
Porcentaje de pureza >95%