Learn More
N-carboxianhídrido de L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine N-Carboxyanhydride |
| CAS | 33043-54-8 |
| Fórmula molecular | C4H5NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-(Hydroxymethyl)-2,5-oxazolidinedione, (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,5- oxazolidinedione, L-4-(Hydroxymethyl)-2,5-oxazolidinedione, Ser-NCA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO4/c6-1-2-3(7)9-4(8)5-2/h2,6H,1H2,(H,5,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@H]1C(=O)OC(=O)N1)O |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-(hidroximetil)-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 131.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0219 |