Learn More
L-serina, multicompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Código de producto. 12614735 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12614735 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 12614735 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 208806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 105.093
Cantidad 1 kg
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Grado Multicomponente/USP