Learn More
L-serina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11446252 1 kg
1 options
Código de producto. 11446252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210287391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Funciona como precursor de la glicina por la serina hidroximetil transferasa. L-serina, MP Biomedicals es uno de los dos aminoácidos biológicos con una cadena lateral sustituida con hidroxilo. Es de carácter hidrofílico.
La L-serina se utiliza en el estudio de la influencia de las aplicaciones pulsadas de serina en la síntesis de poliglucosa por cultivos de Fusobacterium nucleatum. Se ha demostrado que la suplementación de medios mínimos con serina restablece el crecimiento en Escherichia coli que carece de los genes PII y GlnK.
Especificaciones
CAS 56-45-1
Punto de fusión 222 °C (descomposición)(literatura)
Fórmula molecular C3H7NO3
Cantidad 1 kg
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Información de solubilidad soluble en agua (50mg/mL); insoluble en alcohol y éter.
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Rotación óptica 10 – 20° (c=10, 2N HCl)
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 105.093
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo de flujo libre